Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 2,00
Codice catalogo METT51350016
Nome del fornitore:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Codice catalogo METT51350016
Nome del fornitore:  Mettler - Toledo
Numero CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 2,00
Numero CAS:  
Price
SFr. 114.50
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Technical buffer solution, 6×250 ml
  • Valore pH:
    2,00