Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 9,21, incolore, 250 ml, 6
Codice catalogo METT51350022
Nome del fornitore:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Codice catalogo METT51350022
Nome del fornitore:  Mettler - Toledo
Numero CAS:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
Technical buffer solution, 6×250 ml, 9,21, incolore, 250 ml, 6
Numero CAS:  
Price
SFr. 114.00
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    6
  • Colore:
    incolore
  • Descrizione:
    Technical buffer solution, 6×250 ml
  • Pk Info:
    250 ml
  • Valore pH:
    9,21