Zorbax C8, HPLC Columns
Precartuccia, C8, 70 Å, 5 µm
Codice catalogo ZC8-10C5
Nome del fornitore: Avantor
Zorbax C8, HPLC Columns
Codice catalogo ZC8-10C5
Nome del fornitore: Avantor
Vai a
Product Details & Documents
Zorbax spherical particles are manufactured from small extremely uniform colloidal silica micro beads which are agglutinated in a Du Pont patented organic polymerisation process. The organic polymer is removed by a controlled sintering process to yield mechanically stable silica particles.
- Spherical porous silica
- Narrow particles and pore size distribution
- Robust with good batch to batch reproducibility
Informazioni per l'ordine: Other dimensions columns and guard cartridges are available on request.
Specifiche
- Formato della colonna:Precartuccia
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:70 Å
- Seq:31
- Fase:C8
- Cat. No.:ZC8-10C5
- Area superficiale:330 m²/g
- Carico di carbonio:12%
- Con endcapping:Sì
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001:2015 (530840 UM15)