Pipette tips
Gilson type, graduated, bevelled, 2 - 200 µl, -, Trasparente, Gilson P20/P50/P100/P200, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL, Bulk (25×1000)
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Documents
Technische Daten
- Confezione:Bulk (25×1000)
- Sterili:-
- Volume:2 - 200 µl
- Seq:08
- Stile punta:Gilson type, graduated, bevelled
- Colore puntale:Trasparente
- Per uso con:Gilson P20/P50/P100/P200, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, HTL