Lampada da ufficio, STE
Lampada per uso universale, STE 155 con griglia parabolica in metallo, 55 W, spina CH
Codice catalogo 139-0193
Nome del fornitore: WALDMANN
Vai a
Product Details & Documents
Le lampade fluorescenti compatte ed ergonomiche combinano una tecnologia moderna di risparmio energetico con un'illuminazione elevata. Grazie ai diversi tipi di raccordi, sono adatte per usi universali.
- Regolazione semplice e indipendente
- Struttura in metallo robusta e di lunga durata
- Ballast elettronico e vari tipi di coprilampada, anche antiabbagliamento
IP 20 classe 1
Certifications: IP 20 classe 1
Informazioni per l'ordine: Fornite con cavo di alimentazione lungo 3 m e presa di sicurezza antiscossa.
Specifiche
- Descrizione:Lampada per uso universale, STE 155 con griglia parabolica in metallo, 55 W, spina CH
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Dispositivo di fissaggio per tavolo, 0 - 70 mm, nero, TK 1/70Dispositivo di fissaggio per tavolo, 0 - 70 mm, nero, TK 1/70139-0209Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Dispositivo di fissaggio per tavolo, 0 - 65 mm, nero, TK 1/65Dispositivo di fissaggio per tavolo, 0 - 65 mm, nero, TK 1/65139-0208Log in per disponibilità1 * 1 ST
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



