Orders LinkContactUsLinkComponent
ATAS optic liners
ATAS optic liners
Split/splitless FocusLiner, 5 mm, 3,0 mm, 81 mm
Codice catalogo 568-0634
Nome del fornitore:   Trajan Scientific and Medical
ATAS optic liners
Codice catalogo 568-0634
Nome del fornitore:  Trajan Scientific and Medical
ATAS optic liners
Split/splitless FocusLiner, 5 mm, 3,0 mm, 81 mm
Price
48.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Deactivated liners for ATAS optic injectors.
Specifiche
  • Ø est:
    5 mm
  • Ø int.:
    3,0 mm
  • Descrizione:
    Split/splitless FocusLiner
  • Lunghezza:
    81 mm
  • Seq:
    01