ATAS optic liners
Frit and tapered liner, 5 mm, 3,0 mm, 81 mm
Codice catalogo 568-0636
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
Deactivated liners for ATAS optic injectors.
Specifiche
- Ø est:5 mm
- Ø int.:3,0 mm
- Descrizione:Frit and tapered liner
- Lunghezza:81 mm
- Seq:03