Spoon spatulas
150 mm
Codice catalogo JUCHVL04010
Nome del fornitore: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Vai a
Product Details & Documents
Double ended spoon spatulas made from stainless steel.
- One broad spatula end, one spoon end
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Seq:01