Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rings
Retort rings
Ring with bosshead, 266 g, 130 mm
Codice catalogo JUCHVL04970
Nome del fornitore:   JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Retort rings
Codice catalogo JUCHVL04970
Nome del fornitore:  JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Retort rings
Ring with bosshead, 266 g, 130 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, epoxy coated.
  • Available with or without bosshead
  • Bosshead is made of malleable iron
Specifiche
  • Ø est:
    130 mm
  • Descrizione:
    Ring with bosshead, 266 g
  • Seq:
    10