Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort rings
Retort rings
Ring without bosshead, 260 g, 160 mm
Codice catalogo JUCHVL04930
Nome del fornitore:   JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Retort rings
Codice catalogo JUCHVL04930
Nome del fornitore:  JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Retort rings
Ring without bosshead, 260 g, 160 mm
Price
SFr. 22.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, epoxy coated.
  • Available with or without bosshead
  • Bosshead is made of malleable iron
Specifiche
  • Ø est:
    160 mm
  • Descrizione:
    Ring without bosshead, 260 g
  • Seq:
    05