Hook bossheads
Hook bosshead with M8 stainless steel thumb bolt, 13 mm, Acciaio inossidabile
Codice catalogo JUCHVL0486018/8
Nome del fornitore: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Vai a
Product Details & Documents
Hook bossheads made of steel, epoxy coated or stainless steel with brass pressure block.
Specifiche
- Larghezza di serraggio:13 mm
- Descrizione:Hook bosshead with M8 stainless steel thumb bolt
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02