Double bosshead
Double bosshead with M8 stainless steel thumb bolt, 16 mm
Codice catalogo JUCHVL04810S
Nome del fornitore: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Vai a
Product Details & Documents
Double bosshead made from epoxy coated malleable iron.
Certifications: DIN 12895
Specifiche
- Descrizione:Double bosshead with M8 stainless steel thumb bolt
- per Ø asta:16 mm