Polystyrene standards, GPC/SEC columns calibration
Polystyrene, individual polymer molecular weight, nominal Mw/Mn 1,03, quantities 05 g, 1
Katalognr. VARIPL2012-7005
Anbieter: VARIAN
Polystyrene standards, GPC/SEC columns calibration
Katalognr. VARIPL2012-7005
Anbieter: VARIAN
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
Polystyrene standards for many organic solvents either for conventional GPC column calibration or for calibrating light scattering and viscosity detectors that provide equidistant calibration points for greater accuracy.
- Compatible with most organic solvents
- Certificate of analysis meets international protocols
- Calibration capability for virtually all applications
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
Technische Daten
- Conf:1
- Descrizione:Polystyrene, individual polymer molecular weight, nominal Mw/Mn 1,03, quantities 05 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..