Columns and standards for GPC/SEC
Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH, 15 µm, 7,50 mm, 50 mm
Codice catalogo VARIPL1149-1240
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø int.:7,50 mm
- Dimensioni particelle:15 µm
- Descrizione:Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH
- Lunghezza:50 mm