Columns and standards for GPC/SEC
Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH 30, 8 µm, 7,50 mm, 300 mm
Codice catalogo VARIPL1120-6830
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø int.:7,50 mm
- Dimensioni particelle:8 µm
- Descrizione:Aqueous SEC of polymers, PL-aquagel-OH 30
- Lunghezza:300 mm