Vetrini per microscopia per conteggio
Slides with ten chambers and large viewing area, without grid, 3×3 mm
Catalog # 630-1539
Supplier: Kova International
Jump to:
Product Details & Documents
Riduce gli errori di pipettaggio ed elimina le variabili che possono interferire con l'analisi al microscopio delle urine (UA).
- Elevata qualità ottica grazie alla composizione in acrilato
- Camere quadrettate per un controllo preciso del volume e protezione da contaminazioni crociate e perdite
- Azione capillare per precisione riproducibile
- Sospensione omogenea di sedimenti di campione
- Griglia di nove quadrati, ciascuno diviso in nove quadrati più piccoli
Grid: 3×3 mm
Volume retained on the grid: 1 µl
Documents
Specifications
- Tipo:without grid
- L×P:3×3 mm
- Descrizione:Slides with ten chambers and large viewing area