Orders LinkContactUsLinkComponent
dNTP mix
dNTP mix
dNTP mix, 25 mm each, size: 1 ml, 1
Codice catalogo 40053.
Nome del fornitore:   Biotium
dNTP mix
Codice catalogo 40053.
Nome del fornitore:  Biotium
Numero CAS:  
dNTP mix
dNTP mix
dNTP mix, 25 mm each, size: 1 ml, 1
Numero CAS:  
Price
SFr. 299.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Highly purified mix of dNTPs (>99% by HPLC) in 0,6 mM Tris-HCl (pH 7,5); each dNTP is at a concentration of 10 or 25 mm in the solution provided.
The dNTPs are suitable for use in PCR, cDNA synthesis, sequencing, and other molecular biology applications.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1
  • Descrizione:
    dNTP mix, 25 mm each, size: 1 ml
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..