Screw Caps for Bottles
Screw caps with PTFE inlay, GL 18, nero, PP
Codice catalogo RIXI8-1004-18
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Screw Caps for Bottles
Codice catalogo RIXI8-1004-18
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Filettatura:GL 18
- Colore:nero
- Descrizione:Screw caps with PTFE inlay
- Materiale:PP
- Seq:06