Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch
Vaschette intermedie, in acciaio inox, 305 mm, 40 mm
Catalog # 510-1995
Supplier:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Catalog # 510-1995
Supplier:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch
Vaschette intermedie, in acciaio inox, 305 mm, 40 mm
Price
SFr. 237.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    305 mm
  • Descrizione:
    Vaschette intermedie, in acciaio inox
  • Altezza:
    40 mm
  • Seq:
    26