Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for test sieves

Accessories for test sieves

Sieve pan, 250 mm, 55 mm
Codice catalogo HAVE205922640
Nome del fornitore:   NEXOPART
Accessories for test sieves
Codice catalogo HAVE205922640
Nome del fornitore:  NEXOPART
Accessories for test sieves
Accessories for test sieves

Sieve pan, 250 mm, 55 mm

Price
SFr. 129.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    250 mm
  • Descrizione:
    Sieve pan
  • Altezza:
    55 mm
  • Seq:
    07