Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic solvent extraction systems, rapid, pressurised, SpeedExtractor E-914 and E-916
Automatic solvent extraction systems, rapid, pressurised, SpeedExtractor E-914 and E-916
E-914 for 4 positions, 40 ml with 4-port mixer
Codice catalogo BUCH11514044
Nome del fornitore:   BUCHI
Automatic solvent extraction systems, rapid, pressurised, SpeedExtractor E-914 and E-916
Codice catalogo BUCH11514044
Nome del fornitore:  BUCHI
Automatic solvent extraction systems, rapid, pressurised, SpeedExtractor E-914 and E-916
Automatic solvent extraction systems, rapid, pressurised, SpeedExtractor E-914 and E-916
E-914 for 4 positions, 40 ml with 4-port mixer
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
SpeedExtractor E-916 / E-914.
  • Extract 6 samples in 30 min and free up your time for other tasks
  • Automated sealing reduces operator intervention and increases process safety
  • Combine extract collection with evaporation, minimize solvent use and avoid costly consumable seals
The SpeedExtractor E-916 / E-914 is an automated instrument for parallel extraction of primarily organic compounds from a variety of solid or semi-solid matrices. Conventional methodologies (e.g. like Soxhlet extraction) are accelerated by using a solvent at elevated temperatures and pres-sures. The parallel concept of SpeedExtractor allows for simultaneous extraction of six samples in one run. A variety of different extract collection options with great synergy to the MultivaporTM and Syncore® Analyst for parallel evaporation and concentration maximizes productivity and streamlines the workflow.
Informazioni per l'ordine: The SpeedExtractor E-916 / E-914 is delivered with a comprehensive starter kit consisting of tools, accessory and consumable items. Due to a variety of different collection options the collection vials need to be ordered separately.
Specifiche
  • Descrizione:
    E-914 for 4 positions, 40 ml with 4-port mixer
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    BUCH11514044
  • Consumo energetico:
    1750 W
  • Peso:
    90 kg
  • Modello:
    E-914
  • Range operativo della temperatura:
    50 - 200 ± 3°C
  • L×P×A:
    670×500×725 mm
  • N. di campioni:
    4
  • Vol. max. coppetta di estrazione:
    40 ml
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Extraction cells, 10 ml for E-916
    Extraction cells, 10 ml for E-916
    BUCH051237
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 468.35
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Extraction cells, 20 ml for E-916
    Extraction cells, 20 ml for E-916
    BUCH051236
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 468.35
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Extraction cells, 40 ml for E-916
    Extraction cells, 40 ml for E-916
    BUCH051235
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 468.35
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Extraction cells, 40 ml for E-914
    Extraction cells, 40 ml for E-914
    BUCH051234
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 623.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Extraction cells, 80 ml for E-914
    Extraction cells, 80 ml for E-914
    BUCH051233
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 623.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Extraction cells, 120 ml for E-914
    Extraction cells, 120 ml for E-914
    BUCH051232
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 623.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • UNF-28 ferrule 1/16", grey
    UNF-28 ferrule 1/16", grey
    BUCH044269
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 82.65
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Quartz sand 0,3 - 0,9 mm
    Quartz sand 0,3 - 0,9 mm
    BUCH037689
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg - SFr. 127.30