[EN]O-RINGS (8.0X1.5 MM), SET OF 1 * 12 pezzi
Codice catalogo BUCH048827
Nome del fornitore: BUCHI
Frequently Bought Together
Acetone ≥99%, TECHNICAL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Vacuum seal PTFE / FKM
Nome del fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Acetonitrile ≥99.9%, LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Accessories for electronic dispensers, Multipette E3/E3x
Nome del fornitore: EPPENDORF
VWR®, Accessori per pipette meccaniche
Nome del fornitore: VWR Collection
Acqua, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Etanolo assoluto ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Cover gasket 1 * 1 pezzi
Nome del fornitore: VWR Collection
Accessori per HandyStep® electronic
Nome del fornitore: Brand
Accessori per accu-jet® pro
Nome del fornitore: Brand
Acqua, LiChrosolv® per cromatografia, per LC-MS, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
Accessories for pipetus® / pipetus®-standard / pipetus®-junior
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Lithium Polymer Rechargable Battery
Nome del fornitore: EPPENDORF
Capillary pistons for Microman® pipettes
Nome del fornitore: GILSON
Accessories for Research® Plus pipettes
Nome del fornitore: EPPENDORF