Basic T-shirts, Napoli
grigio, XXL
113-7371
These shirts are either made of 100% cotton (colours blue and white) or 85% cotton and 15% viscose (colour grey).
- Short sleeves
- Round collar
Weight: 140 g/m²
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:grigio
- Seq:17
- Tessuto:85% cotton and 15% viscose
- Cat. No.:113-7371
- Genere:Unisex
- Sleeve or leg length:Short
- Modello:Napoli
- Applicazioni per abiti:Casual