Basic T-shirts, Napoli
bianco, XL
Codice catalogo 113-2187
Nome del fornitore: DELTA PLUS
Vai a
Product Details & Documents
These shirts are either made of 100% cotton (colours blue and white) or 85% cotton and 15% viscose (colour grey).
- Short sleeves
- Round collar
Weight: 140 g/m²
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:bianco
- Seq:04
- Tessuto:100% cotton
- Cat. No.:113-2187
- Genere:Unisex
- Sleeve or leg length:Short
- Modello:Napoli
- Applicazioni per abiti:Casual