Basic T-shirts, Napoli
bianco, S
113-2184
These shirts are either made of 100% cotton (colours blue and white) or 85% cotton and 15% viscose (colour grey).
- Short sleeves
- Round collar
Weight: 140 g/m²
- Taglia dell'abbigliamento:S
- Colore:bianco
- Seq:01
- Tessuto:100% cotton
- Cat. No.:113-2184
- Genere:Unisex
- Sleeve or leg length:Short
- Modello:Napoli
- Applicazioni per abiti:Casual