Pinza, di precisione
Straight, very fine tips, AA, 125 mm
Codice catalogo 232-0217
Nome del fornitore: OUTILS RUBIS
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox. Pinze con punte lavorate di precisione. Ideali per applicazioni che richiedono la massima accuratezza, ad esempio in microscopia, anatomia, biologia, microbiologia, ingegneria genetica e microscopia elettronica.
- Resistente agli acidi
- Resistente all'acido fluoridrico e all'acido nitrico
- 100% antimagnetica
Documents
Specifiche
- Tipo:AA
- Descrizione:Straight, very fine tips
- Lunghezza:125 mm