Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrical sandbaths, LHG
Electrical sandbaths, LHG
1800 W, 360×510 mm, ST 81*
Codice catalogo GESTST81
Nome del fornitore:   GESTIGKEIT HARRY
Electrical sandbaths, LHG
Codice catalogo GESTST81
Nome del fornitore:  GESTIGKEIT HARRY
Electrical sandbaths, LHG
Electrical sandbaths, LHG
1800 W, 360×510 mm, ST 81*
Price
SFr. 2’120.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium alloy plate, stainless steel housing with variable temperature control.
  • Robust construction for continuous performance
  • Even temperature is guaranteed over the entire heating surface
Sealed stainless steel frame with a usable height of 50 mm. The sand lays directly in contact with the hotplate. Four adjustable feet ensure extra stability.
Caution: With thermostatic regulator.
Specifiche
  • Potenza di riscaldamento:
    1800 W
  • Seq:
    007
  • Dimensioni lastra:
    360×510 mm
  • Tipo:
    ST 81*
  • Range di temperatura:
    30…110 °C
  • Cat. No.:
    GESTST81
  • Peso:
    21 kg
  • Modello:
    ST 81
  • Potenza:
    1800 W
  • Bagno L×P×A:
    360×510×50 mm
  • L×P×A:
    364×514×220 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Potenza di riscaldamento
    Dimensioni lastra
    Disponibilità
    Price
  • Sand bath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1 - 0,4 mm
    Sand bath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1 - 0,4 mm
    453-2232
    4000 W
    440×590 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 4 kg - SFr. 19.10