Standard pH electrodes
SP21B, single junction, refillable, SP21B, single junction, refillable, 0 - 14, 0...+100 °C, Vetro, 12×110 mm, BNC, cavo di 1 m, Uso generico
Codice catalogo CONSSP21B
Nome del fornitore: CONSORT
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Connettore:BNC, cavo di 1 m
- Ø×L:12×110 mm
- Per:Uso generico
- Tipo:SP21B, single junction, refillable
- Descrizione:SP21B, single junction, refillable
- Materiale:Vetro
- Seq:03
- Temperatura:0...+100 °C
- pH:0 - 14
- Cat. No.:CONSSP21B
- Modello:SP21B, single junction, refillable