Orders LinkContactUsLinkComponent
Reagent troughs
Reagent troughs
Disposable reagent trough, Tecan Standard, 100 ml, grigio
Codice catalogo TCAN10613049
Marketsource
Nome del fornitore:   Tecan
Reagent troughs
Codice catalogo TCAN10613049
Nome del fornitore:  Tecan
Marketsource
Reagent troughs
Disposable reagent trough, Tecan Standard, 100 ml, grigio
Price
SFr. 643.14
Log in per disponibilità
1 * 108 ST
Product Details & Documents
These disposable PP troughs are designed to optimise the performance and productivity of Tecan liquid handling platforms.
Specifiche
  • Capacità:
    100 ml
  • Colore:
    grigio
  • Descrizione:
    Disposable reagent trough, Tecan Standard
  • Seq:
    03