Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopi invertiti, Primo Vert
Microscopi invertiti, Primo Vert
Microscopio invertito, Trinoculare, 4×, 10× φ1 (LWD)
Codice catalogo 630-2150
Nome del fornitore:   ZEISS
Microscopi invertiti, Primo Vert
Codice catalogo 630-2150
Nome del fornitore:  ZEISS
Microscopi invertiti, Primo Vert
Microscopi invertiti, Primo Vert
Microscopio invertito, Trinoculare, 4×, 10× φ1 (LWD)
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Primo Vert è progettato per laboratori di ricerca e istruzione superiore in coltura cellulare.
  • Funzione di accensione/spegnimento automatico, contrasto di fase universale o selezionabile
  • Stabilità ottica e meccanica a lungo termine
  • Design accattivante e moderno
In aggiunta, il modello Primo Vert iLED a fluorescenza è disponibile con illuminazione GFP monocanale, mentre il Primo Vert HDcam è dotato di videocamera integrata, predisposto per collegamento wireless HD a un iPad. Dettagli disponibili su richiesta.
Ordering information: Sono disponibili altre due versioni, contattare l'ufficio vendite Avantor locale per ulteriori dettagli.
Specifiche
  • Ingrandimento:
    4×, 10× φ1 (LWD)
  • Descrizione:
    Microscopio invertito
  • Seq:
    02
  • Tipo:
    Trinoculare
  • Cat. No.:
    630-2150
  • Oculari:
    WF 10×/20 mm
  • Condensatore:
    0,3 o 0,4
  • Illuminazione:
    Alogena − o LED
  • Revolver portaobiettivi:
    4 posizioni
  • Metodo d’osservazione:
    Campo chiaro e contrasto di fase
  • Tavolino:
    200×239 mm
  • Messa a fuoco:
    Comando coassiale macro e micro
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • 2-position filter slider for filters (d = 45 mm)
    2-position filter slider for filters (d = 45 mm)
    ZEIS4155101800000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 72.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • 3-position Ph slider
    3-position Ph slider
    ZEIS4155101805000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 171.95
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Phase stop Ph 0/0,3
    Phase stop Ph 0/0,3
    ZEIS4155101807000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 24.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Tartóváz
    Tartóváz
    630-1401
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 783.75
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Modulo a LED
    Modulo a LED
    ZEIS4155101201001
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 232.75
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Microscope stand (only) with binocular ergotube, transmitted-light illumination with 6 V, 30 W halogen bulb, metal stage insert (D = 110 mm)
    Microscope stand (only) with binocular ergotube, transmitted-light illumination with 6 V, 30 W halogen bulb, metal stage insert (D = 110 mm)
    ZEIS4155101102000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Microscope stand with binocular tube
    Microscope stand with binocular tube
    630-2145
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2’444.35
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Slitta per contrasto di fase a due posizioni
    Slitta per contrasto di fase a due posizioni
    ZEIS4155101806000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 139.65
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Pointer for eyepiece focus
    Pointer for eyepiece focus
    ZEIS4155001806000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 30.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Object guide (108×72 mm) with right command
    Object guide (108×72 mm) with right command
    630-1504
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 779.95
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Mounting frame for Petri dishes (d = 35 mm)
    Mounting frame for Petri dishes (d = 35 mm)
    ZEIS4155101305000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 76.95
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Mounting frame for Petri dishes (d = 54 mm)
    Mounting frame for Petri dishes (d = 54 mm)
    ZEIS4155101306000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 76.95
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Attachable stage enlargement plate, 2×66 mm
    Attachable stage enlargement plate, 2×66 mm
    ZEIS4155101308000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 156.75
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Mounting frame for Petri dishes (d = 65 mm)
    Mounting frame for Petri dishes (d = 65 mm)
    ZEIS4155101307000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 76.95
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • LD condenser 0,4 (WD = 55 mm
    LD condenser 0,4 (WD = 55 mm
    ZEIS4155101700000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 432.25
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Phase stop Ph 1/0,3
    Phase stop Ph 1/0,3
    ZEIS4155101808000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 24.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Phase stop Ph 2/0,3
    Phase stop Ph 2/0,3
    ZEIS4155101809000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 24.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Phase stop Ph 0/0,4
    Phase stop Ph 0/0,4
    ZEIS4155101810000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 24.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Phase stop Ph 1/0,4
    Phase stop Ph 1/0,4
    ZEIS4155101811000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 24.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Phase stop Ph 2/0,4
    Phase stop Ph 2/0,4
    ZEIS4155101812000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 24.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)
    Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)
    ZEIS4155101813000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 18.05
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Microscope stand with binocular phototube
    Microscope stand with binocular phototube
    630-2146
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2’981.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Colour filter set blue, green, yellow (d = 45×1,5 mm)
    Colour filter set blue, green, yellow (d = 45×1,5 mm)
    ZEIS4155001804000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 49.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Metal stage insert (D = 110 mm)
    Metal stage insert (D = 110 mm)
    ZEIS4155101301000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 101.65
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Transmitted-light illuminator with 6 V, 30 W halogen bulb
    Transmitted-light illuminator with 6 V, 30 W halogen bulb
    ZEIS4155101200001
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 164.35
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Mounting frame for microtiter plates, 96 positions
    Mounting frame for microtiter plates, 96 positions
    ZEIS4155101304000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 209.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)
    Glass stage insert (D = 110 mm; d = 38 mm)
    ZEIS4155101302000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 86.45
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • LD condenser, 0,3 (WD = 72 mm)
    LD condenser, 0,3 (WD = 72 mm)
    ZEIS4155101701000
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 189.05