Orders LinkContactUsLinkComponent
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
MegaSorb™ mop head, 12 oz., bianco, Microfibre
Codice catalogo 129-0619
   Riduzione degli sprechi
Nome del fornitore:   MICRONOVA
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Codice catalogo 129-0619
Nome del fornitore:  MICRONOVA
   Riduzione degli sprechi
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
MegaSorb™ mop head, 12 oz., bianco, Microfibre
Price
SFr. 732.00
Log in per disponibilità
1 * 12 ST
Product Details & Documents
A highly absorbent mop that combines the cleaning efficiency of microfibre with the ease of a looped string mop. The tufted strands are comprised of polyester and nylon filaments, designed to pick up liquids and tiny particles in controlled and critical environments.
  • Highly absorbent and low-linting
  • Polyester and nylon tufted microfibre tubes
  • Picks up tiny particles where cotton fibres just roll over
  • White microfibre option includes an additional scrubbing band
  • Use with MH-1 handle or QDMH-1 MicroMop adapter with SSU series handles
  • Compatible with alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
The M-Zone™ MegaSorb™ Microfibre String Mop features distinctive microfiber tubes with tufted strands made of polyester and nylon filaments, 30 times smaller than cotton fibres, that work to pick up tiny particles.
Specifiche
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    MegaSorb™ mop head, 12 oz.
  • Materiale:
    Microfibre
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    129-0619
  • Environmentally Preferable:
    Riduzione degli sprechi
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • MicroMop® handle, Fibreglass
    MicroMop® handle, Fibreglass
    MICRMHC-1
    1524 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 90.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • MicroMop® Adattatore
    MicroMop® Adattatore
    129-0170
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 197.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Manico, estraibile, acciaio inossidabile, 965-1830 mm
    Manico, estraibile, acciaio inossidabile, 965-1830 mm
    129-0551
    965 - 1829 mm
    Acciaio inossidabile 304
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 449.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • MicroMop® Manico in fibra di vetro/PP, 1626 mm
    MicroMop® Manico in fibra di vetro/PP, 1626 mm
    129-0165
    1626 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 108.00