Dressing forceps, Potts-Smith type
Tipo Potts-Smith, Dritte, appuntite, 210 mm
Codice catalogo MART12-192-21
Nome del fornitore: KLS Martin Group
Dressing forceps, Potts-Smith type
Codice catalogo MART12-192-21
Nome del fornitore: KLS Martin Group
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel forceps.
- Also available with TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life of the instruments
Specifiche
- Tipo:Dritte, appuntite
- Descrizione:Tipo Potts-Smith
- Lunghezza:210 mm