Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rotoli e panni Centrefeed, Tork | Avantor

Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Panni Centrefeed, Tork Mini, 1 velo, non forati, bianco, 120 m × 215 mm, M1, 11 rotoli da 120 m
  115-1394
 :   Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
  115-1394
 :  Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Panni Centrefeed, Tork Mini, 1 velo, non forati, bianco, 120 m × 215 mm, M1, 11 rotoli da 120 m

 
SFr. 151.00
   
1 * 11 ROU
 

Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:

  • Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
  • Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
  • Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni

Dokumente

 
  • Per:
    M1
  • Confezione:
    11 rotoli da 120 m
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Panni Centrefeed, Tork Mini, 1 velo, non forati
  • L×L:
    120 m × 215 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..