Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
45/50, 75 mm
Codice catalogo COWI010.1145
Nome del fornitore:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Codice catalogo COWI010.1145
Nome del fornitore:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
45/50, 75 mm
Price
SFr. 99.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Specifiche
  • Cono (NS):
    45/50
  • Altezza:
    75 mm