Dipping Pipettes
Dipping pipette, tolerance ±0,1 ml, 50 ml
Codice catalogo NEUB0276-50-050
Nome del fornitore: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Vai a
Product Details & Documents
Dipping pipettes for sampling predefined volumes. The pipettes are immersed into the samples and filled via the open top. The pipette is emptied by tilting sideways. Calibrated to deliver EX.
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Descrizione:Dipping pipette, tolerance ±0,1 ml
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..