Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Accessori per setacci Retsch

Vaschette di raccolta, in acciaio inox, 450 mm, 50 mm
Codice catalogo 510-1855
Nome del fornitore:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Codice catalogo 510-1855
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Vaschette di raccolta, in acciaio inox, 450 mm, 50 mm

Price
SFr. 348.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    450 mm
  • Descrizione:
    Vaschette di raccolta, in acciaio inox
  • Altezza:
    50 mm
  • Seq:
    09