GC ferrules, SilTite™
For 0,53 mm ID columns
Codice catalogo 555-9244
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
SilTite™ ferrules are designed for use with capillary column connectors.
Specifiche
- Descrizione:For 0,53 mm ID columns