Reacti-Therm™ modules
Reacti-Therm™ module with heating function, for 27 port sample concentrator, 3, Ambient +10...200 °C
Codice catalogo HYPETS-18824
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Numero di blocchi:3
- Range di temperatura:Ambient +10...200 °C
- Descrizione:Reacti-Therm™ module with heating function, for 27 port sample concentrator
- Seq:014
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Remote temperature probe, for Reacti-Therm™ heating and stirring modulesRemote temperature probe, for Reacti-Therm™ heating and stirring modulesHYPETS-18820Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 514.00