Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 384-well, non binding
Microplates, 384-well, non binding
384-well microplate, non binding, flat μClear® bottom, nero/trasparente
Codice catalogo 738-0178
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Microplates, 384-well, non binding
Codice catalogo 738-0178
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
   Produzione a basso impatto
Microplates, 384-well, non binding
384-well microplate, non binding, flat μClear® bottom, nero/trasparente
Price
SFr. 568.00
Log in per disponibilità
1 * 40 ST
Product Details & Documents
Characterised by low protein, DNA, RNA, and peptide binding properties, the non binding microplate surface significantly increases assay sensitivity by reducing background and improving signal-to-noise ratio.
All plates are free from RNase, DNase, and pyrogens, and are also free of DNA polymerase inhibitors.
Specifiche
  • Colore:
    nero/trasparente
  • Descrizione:
    384-well microplate, non binding, flat μClear® bottom
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    738-0178
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)