Accessories
Glass tube, 200 mm, 15 ml
Codice catalogo KRUEPRG-200
Nome del fornitore:   A.KRÜSS Optronic
Accessories
Codice catalogo KRUEPRG-200
Nome del fornitore:  A.KRÜSS Optronic
Accessories
Glass tube, 200 mm, 15 ml
Price
SFr. 333.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Glass tube, 200 mm, 15 ml
  • Seq:
    02