Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
UHPLC filter

UHPLC filter

2,1 mm ID replacement filter cartridge, 0,2 µm
Codice catalogo 555-7042
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
UHPLC filter
Codice catalogo 555-7042
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
UHPLC filter
UHPLC filter

2,1 mm ID replacement filter cartridge, 0,2 µm

Price
SFr. 375.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents

Column protection for Hypersil GOLD™ 1,9 µm and Syncronis™ 1,7 µm columns without compromising performance.

  • Low volume filter cartridge design
  • Maintain peak shape
  • Minimal efficiency loss through dispersion
Specifiche
  • Porosità:
    0,2 µm
  • Descrizione:
    2,1 mm ID replacement filter cartridge
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..