Cup samplers
Campionatore a tazza per liquidi, Acciaio inossidabile 316, 100 ml, 1000 mm, 55 mm
Codice catalogo SAMP5030A-1000
Nome del fornitore: Sampling Systems
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
- Single point liquid sampler with removable cup
- Simple operation, easy to clean and hygienic design
- Discrete samples to be taken from known heights within the product
Specifiche
- Ø:55 mm
- Capacità:100 ml
- Descrizione:Campionatore a tazza per liquidi
- Lunghezza:1000 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile 316
- Seq:02
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoMateriale setolaTesta della spazzola ØLunghezza totaleDisponibilitàPrice