Orders LinkContactUsLinkComponent
ProtoBlue Safe 1 * 4 l
ProtoBlue Safe 1 * 4 l
Codice catalogo NADIEC-722-4L
Marketsource
Nome del fornitore:   NATIONAL DIAGNOSTICS
ProtoBlue Safe 1 * 4 l
Codice catalogo NADIEC-722-4L
Nome del fornitore:  NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
ProtoBlue Safe 1 * 4 l
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 4 L