Glycine Buffer 1 * 250 g
Codice catalogo NADIEC-405-250G
Marketsource
Nome del fornitore: NATIONAL DIAGNOSTICS
Glycine Buffer 1 * 250 g
Codice catalogo NADIEC-405-250G
Nome del fornitore: NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Cat. No.:77323-272
- Voltage:100 - 240 V, 50/60 Hz
- Model:MA95
- Communication Interface:USB-A, RS232
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



