Assortment Boxes
without lid, Multicolore, 330×220×50 mm
SEMA0429
: SEMADENI
Assortment and storage boxes, made of polystyrene, are crystal clear with hinged lid and without divisions.
Accessories information: The partitions allow storage boxes (330×220 mm) to be divided into convenience in many variants. Comes in different colours. The lids are transparent in colour.
- Colore:Multicolore
- Descrizione:without lid
- Seq:02
- L×P×A:330×220×50 mm
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione