Spatulas, disposable
Spatula, semi-circular, for use in round vessels, 130 mm, 45 mm, bianco
Codice catalogo SEMA3186
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
PS, white. These disposable spatulas are ideal for handling creams, paints or other viscous media.
- Durable, slightly elastic
- Available in different sizes and designs
Specifiche
- Colore:bianco
- Descrizione:Spatula, semi-circular, for use in round vessels
- Lunghezza:130 mm
- Seq:01
- Larghezza lama:45 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



