Measuring scoops, PP
10 ml, 100 mm, 35 mm, bianco
Codice catalogo SEMA2644
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
PP, white. Shatterproof measuring scoops with good chemical resistance.
- With flat, bevelled end and reinforced handle
- Heat resistant up to 130 °C, sterilisable
- Volume is visible on the handle of each scoop
The scoops are also food contact approved and can therefore be used for food manufacturing or processing applications.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Larghezza:35 mm
- Capacità:10 ml
- Colore:bianco
- Lunghezza:100 mm
- Seq:03