Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops, PP
25 ml, 135 mm, 45 mm, bianco
Codice catalogo SEMA2645
Nome del fornitore:   SEMADENI
Measuring scoops, PP
Codice catalogo SEMA2645
Nome del fornitore:  SEMADENI
Measuring scoops, PP
Measuring scoops, PP
25 ml, 135 mm, 45 mm, bianco
Price
SFr. 2.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, white. Shatterproof measuring scoops with good chemical resistance.
  • With flat, bevelled end and reinforced handle
  • Heat resistant up to 130 °C, sterilisable
  • Volume is visible on the handle of each scoop
The scoops are also food contact approved and can therefore be used for food manufacturing or processing applications.
 : *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
  • Larghezza:
    45 mm
  • Capacità:
    25 ml
  • Colore:
    bianco
  • Lunghezza:
    135 mm
  • Seq:
    04