Urine collection container
with PE snap cap, 200 ml, Non sterile
Codice catalogo SEMA5964
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
PP, with red PE screw cap
- With labeling field
- With cuttable spout for hygienic urine control
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Versione:Non sterile
- Capacità:200 ml
- Descrizione:with PE snap cap
- Seq:03