Base materials
Bacto Tryptone, Bottiglia di vetro, 500 g
NOVS211705
Marketsource
: Novartis
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 g
- Descrizione:Bacto Tryptone
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals